Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxide 5.5 mol/l (5.5 N) in aqueous solution
Corrosif
Sodium hydroxide 5.5 mol/l (5.5 N) in aqueous solution
Catalog # PRLS85285.360
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
Corrosif
Sodium hydroxide 5.5 mol/l (5.5 N) in aqueous solution
Catalog # PRLS85285.360
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    5 L
  • Seq:
    5190

Spécifications

À propos de cet article

 :
 :40 g/mol
Point d'ébullition:109 °C (1013 hPa)
Densité:≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548