Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
euroMatic®, 4.000 ml, gelb, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Biohazardkennzeichnung, Material: PP, Öffnung: oval, Höhe: 245 mm, flacher Verschluss, Deckel (LxB): 164 x 164 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 1 * 50 items
Catalog # SARS77.3897.240
Supplier:  SARSTEDT
New Product
euroMatic®, 4.000 ml, gelb, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Biohazardkennzeichnung, Material: PP, Öffnung: oval, Höhe: 245 mm, flacher Verschluss, Deckel (LxB): 164 x 164 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 1 * 50 items
Catalog # SARS77.3897.240
Supplier:  SARSTEDT
New Product