Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
Box mit bodenöffnungen, natur, ohne einteilung 130 x 130 x 125 mm, aus polypropylen, autoklavierbar bei 121°c und tiefgefrierbar bis -90°c 1 * 1 items
Catalog # GLWAB270
Supplier:  GLW
Box mit bodenöffnungen, natur, ohne einteilung 130 x 130 x 125 mm, aus polypropylen, autoklavierbar bei 121°c und tiefgefrierbar bis -90°c 1 * 1 items
Catalog # GLWAB270
Supplier:  GLW