Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
Laborplanflansch DN 200 mit 4 Hälsen, Mittelhals NS-H 45/40, Seintenhälse 2 x NS-H 29/32, 1 x NS-H 14/23 /alle schräg 1 * 1 items
Catalog # QVFLSAA5420325
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Laborplanflansch DN 200 mit 4 Hälsen, Mittelhals NS-H 45/40, Seintenhälse 2 x NS-H 29/32, 1 x NS-H 14/23 /alle schräg 1 * 1 items
Catalog # QVFLSAA5420325
Supplier:  QVF LABORTECHNIK