3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Bottle, 5 g
APOSOR26857-5G
: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
- :4198-90-7
- :C₉H₉NO
- :MFCD00221716
- :147.18 g/mol
- :123…127 °C
- :Ambient
- :2811
- :6.1,III
- Pack type:Bottle
- Pk:5 g
Suositukset