Digital Solutions
Applications
Support
About
Tilaus
Tilauksen tila
Tilisi
Ostoskori
Finland
Tilaus
Tilauksen tila
Tilisi
Ostoskori
ContactUsLinkComponent
MiniKros sampler filter module 300kD mPES ID 0,5mm 790cm sterile 1 * 1 items
Catalog # SPECS02-E300-05-S
Toimittaja:
Spectrum Laboratories
Expand image
MiniKros sampler filter module 300kD mPES ID 0,5mm 790cm sterile 1 * 1 items
Catalog # SPECS02-E300-05-S
Toimittaja:
Spectrum Laboratories