
2,2-Diphenylethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI
Sertifikaatit
Tietoja tästä tuotteesta
CAS-numero:3963-62-0
:
Kaava:C₁₄H₁₅N
MDL-numero:MFCD00008143
:197.28 g/mol
EINECS:223-565-7
:GHS07
Määrittelytestin tulokset
- Appearance:White to Light yellow to Light orange powder to lump
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Melting point:45.0 to 49.0 deg-C