Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
Copper
  PROONIST-1034
 :  
Copper
  PROONIST-1034
 :  
  • Pk:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :63.55 g/mol
 :13,02545
 :2595 °C (1013 hPa)
 :1083 °C
 :8.94 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-159-6
 :7440-50-8
 :Cu
 :MFCD00010965