0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Finland
ContactUsLinkComponent
Xylene Cyanole FF
Xylène Cyanole
Xylène Cyanole
CHRO1A-212
:
CHROMA
:
Xylène Cyanole
CHRO1A-212
:
CHROMA
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
25 g
Seq:
3308
:
:
538.62 g/mol
:
295 °C
:
220-167-5
:
GHS07
:
Ambient
:
2650-17-1
:
C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
:
MFCD00040657