Värjäysmaljat
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
About this item
Sooda-kalkkilasi.
- 10 standardille aluslasille (76×26 mm)
Värjäys järjestelmä sisältää värjäysmaljan, värjäys kelkan ja kahvan (ruostumaton teräs).
Ordering information: Sisäosa ja kahva on tilattava erikseen.
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Sooda-kalkkilasi.
- 10 standardille aluslasille (76×26 mm)
Värjäys järjestelmä sisältää värjäysmaljan, värjäys kelkan ja kahvan (ruostumaton teräs).
Ordering information: Sisäosa ja kahva on tilattava erikseen.
Product Family Options
Product Information