0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Finland
ContactUsLinkComponent
Pararosaniline hydrochloride
Pararosaniline hydrochloride
Pararosaniline hydrochloride
:
CHROMA
Pararosaniline hydrochloride
:
CHROMA
:
569-61-9
:
:
C₁₉H₁₈ClN₃
:
MFCD00001657
:
323.82 g/mol
:
268 °C
:
209-321-2
:
GHS08
:
Ambient