Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
CRS ZPure™ H₂O Gas Filters
CRS ZPure™ H₂O Gas Filters
Certificates
CRS ZPure™ H₂O Gas Filters
Specifications
  • Catalog No:
  • SGEA202230L-B
  • SGEA202269XL-SS
  • SGEA202230D-SS
  • SGEA202230D-B
  • SGEA202230-B
  • SGEA202RH2L-B-QC
  • SGEA202230-SS
  • SGEA202RH2D-SS-QC
  • SGEA202RH2D-B-QC
  • SGEA202230XL-SS
  • SGEA202230XL-B
  • SGEA202RH2-B-QC
  • SGEA202230L-SS
  • SGEA202RH2XL-SS-QC
  • SGEA202RH2XL-B-QC
  • SGEA202RH2-SS-QC
  • SGEA202RH2L-SS-QC
  • SGEA202231-SS-QC
  • SGEA202231L-B-QC
  • SGEA202231D-SS-QC
  • SGEA202231L-SS-QC
  • SGEA202231XL-SS-QC
  • SGEA202231XL-B-QC
  • SGEA202230XL-4-PC
  • SGEA202230-SS-QC
  • SGEA202230XL-B-QC
  • SGEA202230XL-6-PC
  • SGEA202230XL-SS-QC
  • SGEA202231D-B-QC
  • SGEA202231-B-QC
  • SGEA202230L-6-PC
  • SGEA202230D-B-QC
  • SGEA202231L-SS
  • SGEA202230D-6-PC
  • SGEA202230L-4-PC
  • SGEA202230D-SS-QC
  • SGEA202231D-B
  • SGEA202230-6-PC
  • SGEA202231-B
  • SGEA202230-4-PC
  • SGEA202231L-B
  • SGEA202230D-4-PC
  • SGEA203011L-B
  • SGEA202231D-SS
  • SGEA203011-B
  • SGEA202230-B-QC
  • SGEA202231XL-SS
  • SGEA202231XL-B
  • SGEA205707
  • SGEA202230L-SS-QC
  • SGEA202230L-B-QC
  • SGEA203011L-SS
  • SGEA202231-SS
  • SGEA205706
  • SGEA205705
  • Max. flow rate:
  • 36 L/min
  • 38 L/min
  • 57 L/min
  • 36 L/min
  • 36 L/min
  • 57 L/min
  • 57 L/min
  • 57 L/min
  • 38 L/min
  • 36 L/min
  • 38 L/min
  • 38 L/min
  • 36 L/min
  • 38 L/min
  • 36 L/min
  • Nominal flow rate:
  • 3,7 L/min
  • 3,8 L/min
  • 5,8 L/min
  • 3,7 L/min
  • 3,7 L/min
  • 5,8 L/min
  • 5,8 L/min
  • 5,8 L/min
  • 3,8 L/min
  • 3,7 L/min
  • 3,8 L/min
  • 3,8 L/min
  • 3,7 L/min
  • 3,8 L/min
  • 3,7 L/min
  • Ø×L:
  • 38×630 mm
  • 50×500 mm
  • 50×500 mm
  • 38×630 mm
  • 50×500 mm
  • 50×350 mm
  • 50×350 mm
  • 50×500 mm
  • 50×350 mm
  • 38×545 mm
  • 50×350 mm
  • 38×570 mm
  • 38×545 mm
  • 50×350 mm
  • 38×630 mm
  • Max. pressure:
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 68,9 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 10,3 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 68,9 bar
  • 10,3 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 13,8 bar
  • 68,9 bar
  • 68,9 bar
Specifications