0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Finland
ContactUsLinkComponent
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
:
Apollo Scientific
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
:
Apollo Scientific
:
618-97-3
:
:
C₁₀H₁₁F₃O
:
MFCD00046668
:
204.19 g/mol
:
88…91 °C/5mmHg
:
1.197 g/cm³ (25 °C)
:
GHS07
:
Ambient