0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Finland
ContactUsLinkComponent
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline 99%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline 99%
:
Apollo Scientific
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline 99%
:
Apollo Scientific
:
24279-39-8
:
:
C₇H₄Cl₂F₃N
:
MFCD00052918
:
230.02 g/mol
:
60…62 °C/1mmHg
:
34…36 °C
:
1.532 g/cm³ (25 °C)
:
88 °C
:
Refrigerator
:
3077
:
9+EHS,III
:
GHS07
:
GHS09