0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Finland
ContactUsLinkComponent
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
:
Apollo Scientific
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
:
Apollo Scientific
:
195191-47-0
:
:
C₆H₄BrClFN
:
MFCD00070746
:
224.46 g/mol
:
41…43 °C
:
113 °C
:
GHS07
:
Ambient