Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
 
Methyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate 95%
  APOSOR33168-1G
 :  
Methyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate 95%
  APOSOR33168-1G
 :  

 

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

 

 

 :
 :187.58 g/mol
 :Ambient
 :886360-77-6
 :C₇H₆ClNO₃
 :MFCD04113615