Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Finland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Ärsyttävä
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Toimittaja:
Apollo Scientific
Sertifikaatit
Laajenna kuva
Ärsyttävä
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Toimittaja:
Apollo Scientific
Tietoja tästä tuotteesta
CAS-numero:
1214362-45-4
:
Kaava:
C₇H₅BrClNO₂
MDL-numero:
MFCD14698105
:
250.477 g/mol
:
GHS07
Varastointilämpötila:
Ambient