

1-Ethyl-2-pyrrolidone for synthesis, Sigma-Aldrich®
8.42196.0025
: Merck
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:25 mL
- Seq:2315
- Solubility:(20 °C) soluble
- Molar Mass:113.16 g/mol
- Boiling Point:97 °C (33 hPa)
- Vapor Pressure:0.5 hPa (32 °C)
- Flash Point:91 °C
- Explosion Limit:1.3 - 7.7 %(V)
- Density:1.0 g/cm3 (20 °C)
- pH:8.2 (100 g/l, H2O, 23 °C)
- Ignition Point:250 °C DIN 51794
- Viscosity Kinematic:2.1 mm2/s (20 °C)
:
:113.16 g/mol
:97 °C (1013 hPa)
:0.9979 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:220-250-6
:GHS05
:GHS08
:Ambient
:2687-91-4
:C₆H₁₁NO
:MFCD00003199