


TRITON™ X-100 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Catalog # ACRO215680010
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
CAS-numero:
Tekniset tiedot
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
Tekniset tiedot
Määrittelytestin tulokset
- Appearance:Clear to slightly hazy liquid (Free from visible foreign matter)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
- Color scale:≤100 APHA
- Cloud point:63 to 69°C (1 % in water)
Määrittelytestin tulokset
Tietoja tästä tuotteesta
:
Merck-indeksi:13,06793
Kiehumispiste:270 °C (760 mmHg)
Sulamispiste:6 °C
Tiheys:1.067 g/cm³
Leimahduspiste:274 °C
ADR:9,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Varastointilämpötila:Ambient
CAS-numero:9002-93-1
:9036-19-5
MDL-numero:MFCD00132505