Anti-SLC5A5 Rabbit Polyclonal Antibody
USBIN2750-10
- Vasta-aineen tyyppi:Ensisijainen
- Antigeenin nimi:solute carrier family 5 (sodium/iodide cotransporter), member 5
- Antigeenin symboli:Solute carrier family 5, member 5
- Klonaalisuus:Polyclonal
- Konjugaatio:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Isäntä:Rabbit
- ImmunoFluoresenssi:Yes
- Isotyyppi:IgG
- Reaktiivisuus:Pig,Human,Rat
- Muoto:Serum
- Lomake:lyophilized powder
- Säilytyspuskuri:50-100ul of sterile ddH2O. Dilute further with 0,1M PBS, 1% BSA, 0,1% sodium azide.
- Säilytyslämpötila:Cool
- Kuljetuslämpötila:Ice
- Pistosyvyys:50 µl
- Pak.:50 µl
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1200-1:2000
Type: Primary
Antigen: SLC5A5 (solute carrier family 5 (sodium/iodide cotransporter), member 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Pig, Rat