Anti-SLC10A2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Catalog # USBI041784-PE
Supplier: US Biological
Specifications
- Vasta-aineen tyyppi:Ensisijainen
- Antigeenin nimi:solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter), member 2
- Antigeenin symboli:Solute carrier family 10, member 2
- Klonaalisuus:Polyclonal
- Konjugaatio:PE (Phycoerythrin)
- ELISA:Yes
- Isäntä:Rabbit
- Isotyyppi:IgG
- Reaktiivisuus:Mouse
- Western blot:Yes
- Epitooppi:N-terminal
- Lomake:liquid
- Aminohappoluku:38 to 65
- Säilytyspuskuri:PBS, pH 7,2
- Säilytyslämpötila:Cool
- Kuljetuslämpötila:Ice
- Testatut aplikaatiot:Fluoresence ELISA
- Puhdistus:purified by Protein A chromatography
- Pistosyvyys:200 µl
- Pak.:200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SLC10A2 (solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter), member 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse