Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
Cold resistant gloves, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Cold resistant gloves, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cold resistant gloves, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4999
  • 112-4998
  • 112-4997
  • 112-4996
  • 112-4967
  • 112-4966
  • 112-4965
  • 112-4964
  • Model:
  • 78-203
  • 78-203
  • 78-202
  • 78-202
  • 78-103
  • 78-103
  • 78-102
  • 78-102
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Liner material:
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Acrylic
  • Finish:
  • PVC dots on the palm
  • PVC dots on the palm
  • PVC dots on the palm
  • PVC dots on the palm
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Gauge:
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (313XB), EN 511 (010)
  • EN 388:2016 (313XB), EN 511 (010)
  • EN 388:2016 (313XB), EN 511 (010)
  • EN 388:2016 (313XB), EN 511 (010)
  • EN 388:2016 (113XB), EN 511 (010)
  • EN 388:2016 (113XB), EN 511 (010)
  • EN 388:2016 (113XB), EN 511 (010)
  • EN 388:2016 (113XB), EN 511 (010)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +