Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Dermatril® L 741
Nitrile gloves, Dermatril® L 741
Supplier:  KCL by Honeywell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Dermatril® L 741
Supplier:  KCL by Honeywell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-1743
  • 112-1744
  • 112-1741
  • 112-1742
  • KCHL741.11
  • Model:
  • L 741
  • L 741
  • L 741
  • L 741
  • L 741
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications