Order Entry
Finland
ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEODUR® CN/CN-RP
HPLC columns, NUCLEODUR® CN/CN-RP
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
HPLC columns, NUCLEODUR® CN/CN-RP
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA760154.46
  • MANA760153.40
  • MANA760153.46
  • MANA760156.46
  • MANA760150.46
  • MANA760156.40
  • MANA760150.40
  • MANA760151.46
  • MANA760151.40
  • MANA761941.30
  • MANA760152.46
  • MANA761943.30
  • MANA760152.40
  • MANA760149.46
  • MANA761944.30
  • MANA760149.40
  • MANA760159.20
  • MANA760157.30
  • MANA761941.20
  • MANA760157.20
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
Specifications