Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Einschlussform, Kapillare prismatisch unbelegt, Gallium-Füllung, 400x9mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 items
Catalog # AMARN71014-GA/DKD3
Supplier:
Amarell
New Product
Expand image
Einschlussform, Kapillare prismatisch unbelegt, Gallium-Füllung, 400x9mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, kalibriert, mit DKD-Schein (DAkkS) mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 items
Catalog # AMARN71014-GA/DKD3
Supplier:
Amarell
New Product