Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
2,3-Diaminopyridine
2,3-Diaminopyridine
2,3-Diaminopyridine
Bottle
APOSOR0033-500G
New Product
:
Apollo Scientific
2,3-Diaminopyridine
APOSOR0033-500G
:
Apollo Scientific
New Product
:
452-58-4
2,3-Diaminopyridine
Bottle
:
452-58-4
1 030,00 €
1 * 500 g
-
+
:
Pyridine-2,3-diyldiamine
:
452-58-4
:
C₅H₇N₃
:
MFCD00006319
:
109.13 g/mol
:
195 °C/55mmHg
:
110…115 °C
:
Ambient
:
207-200-9
:
2811
:
6.1,III
Pack type:
Bottle