Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Einzeleinschub AluCool BLUT/PLASMA Liebherr SRP 6501/1402, SFP 6501 2-bahnig, ohne Schiebeteiler Unterteilung: fixe Bahnen mit Adapterschiene 1 * 1 ST
Catalog # HHSY306001-AAG8
Supplier:
H H SYSTEMS
New Product
Expand image
Einzeleinschub AluCool BLUT/PLASMA Liebherr SRP 6501/1402, SFP 6501 2-bahnig, ohne Schiebeteiler Unterteilung: fixe Bahnen mit Adapterschiene 1 * 1 ST
Catalog # HHSY306001-AAG8
Supplier:
H H SYSTEMS
New Product