Dieser Orbitalschüttler ermöglicht alles, was das Herz begehrt. Von einem einzigartigen, sehr breiten Angebot an Umdrehungsgeschwindigkeiten (1 bis 530 U/Min) über den Timer (1 Min bis 999 h 59 Min) bis hin zu einer integrierten RS 232 Schnittstelle 1 * 1 ST
Catalog # HEID546-11400-00
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
New Product