ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromvers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA616D03012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromvers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA616D03012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product