ContactUsLinkComponent
KÜHLMOBIL in luftgekühlter Ausführung Kühlleistung: 600 Watt bei 20° C Wasservorlauftemperatur und max. 32° C Umgebungstemperatur Einstellbarer Temperaturbereich: 16°C bis 22°C möglich Pumpenleistung: 4 l/min. bei 2 ,2 bar Förderdruck: max. 3,5 bar T 1 * 1 ST
Catalog # COOL1-100860
Supplier:  COOLIKE REGNERY
New Product
KÜHLMOBIL in luftgekühlter Ausführung Kühlleistung: 600 Watt bei 20° C Wasservorlauftemperatur und max. 32° C Umgebungstemperatur Einstellbarer Temperaturbereich: 16°C bis 22°C möglich Pumpenleistung: 4 l/min. bei 2 ,2 bar Förderdruck: max. 3,5 bar T 1 * 1 ST
Catalog # COOL1-100860
Supplier:  COOLIKE REGNERY
New Product