E.coli|360-hcp elisa, gebrauchsfertiger kit typ a 2g, zur bestimmung von hcp aus einer e.coli-bl21(de3)-zelllinie, tierspezies: kani nchen, wachstumsmedium: mineralisches medium 1 * 1 KIT
Catalog # MSPPIP206
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
New Product