ContactUsLinkComponent
Liebisch® - Metallblock - Thermostat LABTHERM® LT-S-200-40-25 Anfertigung nach Mustergefäßen Sonderkonstruktion mit festem Heizblock Arbeitstemperatur: RT bis + 200 °C 40 Bohrungen Bohrdurchmesser: 25,2 mm Bohrtiefe: 65 mm, Boden spitz (118°) methode 1 * 1 ST
Catalog # LIES3A1UAEAAZCGF
Supplier:  LIEBISCH GEBR
Liebisch® - Metallblock - Thermostat LABTHERM® LT-S-200-40-25 Anfertigung nach Mustergefäßen Sonderkonstruktion mit festem Heizblock Arbeitstemperatur: RT bis + 200 °C 40 Bohrungen Bohrdurchmesser: 25,2 mm Bohrtiefe: 65 mm, Boden spitz (118°) methode 1 * 1 ST
Catalog # LIES3A1UAEAAZCGF
Supplier:  LIEBISCH GEBR