ContactUsLinkComponent
Systec HX-320 Horizontaler Standautoklav Kammervolumen (Liter) Total / Nominal 385/320 Kammermaße (mm) Ø x Tiefe 740 x 750 1 * 1 ST
Catalog # SYST000-320
Supplier:  Systec GmbH
Systec HX-320 Horizontaler Standautoklav Kammervolumen (Liter) Total / Nominal 385/320 Kammermaße (mm) Ø x Tiefe 740 x 750 1 * 1 ST
Catalog # SYST000-320
Supplier:  Systec GmbH