ContactUsLinkComponent
für RVC 2-18 HCl Spezial-Rotor für HCl-Anwendungen aus PP, Gefäßabmessungen Ø 15 x 45 mm, Anstellwinkel 45° Gesamtfassungsvermögen: 2 Rotoren für insgesamt 36 Gefäße 1 * 1 ST
  CHRS110211
für RVC 2-18 HCl Spezial-Rotor für HCl-Anwendungen aus PP, Gefäßabmessungen Ø 15 x 45 mm, Anstellwinkel 45° Gesamtfassungsvermögen: 2 Rotoren für insgesamt 36 Gefäße 1 * 1 ST
  CHRS110211