Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
3,5-Dimethoxyphenol
3,5-Dimethoxyphenol
3,5-Dimethoxyphenol
Bottle, 5 g
APOSOR1170-5G
:
Apollo Scientific
3,5-Dimethoxyphenol
APOSOR1170-5G
:
Apollo Scientific
:
500-99-2
3,5-Dimethoxyphenol
Bottle, 5 g
:
500-99-2
24,60 €
1 * 5 g
-
+
:
500-99-2
:
C₈H₁₀O₃
:
MFCD00008388
:
154.17 g/mol
:
172…175/17 mm °C
:
172 - 175/17 mm °C
:
40…45 °C
:
40 - 45 °C
:
78 °C
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g