ContactUsLinkComponent
Verstärkter Magnetrührer mit Flügelarmen aus Edelstahl, inklusive modifizierter Küvette zum Halten des PT-100 Temperatursensors und des Ansaugstutzens. Für eine optimierte Durchmengung des Mediums, insbesondere für viskosere Medien. 1 * 1 ST
Catalog # SYST9782
Supplier:  Systec GmbH
Verstärkter Magnetrührer mit Flügelarmen aus Edelstahl, inklusive modifizierter Küvette zum Halten des PT-100 Temperatursensors und des Ansaugstutzens. Für eine optimierte Durchmengung des Mediums, insbesondere für viskosere Medien. 1 * 1 ST
Catalog # SYST9782
Supplier:  Systec GmbH