Induktiver Näherungsschalter IGM 30120 Tropen-Serie M18-Edelstahlhülse Schutzart: IP 68 Gehäusematerial: 1.4571 Edelstahl / PTFE Design: DC PNP • M18x1 Temperaturbereich: – 25 … +120 °C Verbindung: 10 m FEP-Kabel 4 x 0,25 mm2 1 * 1 ST
Catalog # EGEES30120
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN