ContactUsLinkComponent
Justiergaszylinder 5-Gas 8AL (CO 100 ppm, H2S 25 ppm, CO2 1000 ppm [1 %], O2 18,0% Vol, CH4 2,2% Vol, Balancegas: N2) Alu-Zylinder, 58 Liter, nicht wiederbefüllbar Wasservolumen: 1,7 Liter ***** identisches Nachfolgeprodukt des aufgelassenen CALG8A-5 1 * 1 ST
Catalog # CALGC016370
Supplier:  CALGAZ
Justiergaszylinder 5-Gas 8AL (CO 100 ppm, H2S 25 ppm, CO2 1000 ppm [1 %], O2 18,0% Vol, CH4 2,2% Vol, Balancegas: N2) Alu-Zylinder, 58 Liter, nicht wiederbefüllbar Wasservolumen: 1,7 Liter ***** identisches Nachfolgeprodukt des aufgelassenen CALG8A-5 1 * 1 ST
Catalog # CALGC016370
Supplier:  CALGAZ