ContactUsLinkComponent
LIBERO CH Bluetooth® PDF Logger mit internem Temperatur-/Feuchtefühler, Messbereich -30 °C..+70 °C / 0% RH..100% RH, 8 Temperatur-Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm, 2 Feuchte-Grenzwerte, Lebensdauer: bis zu 2 Jahre, Speicherkapazität: 37’750 Temperatur- 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802281
Supplier:  ELPRO-BUCHS
LIBERO CH Bluetooth® PDF Logger mit internem Temperatur-/Feuchtefühler, Messbereich -30 °C..+70 °C / 0% RH..100% RH, 8 Temperatur-Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm, 2 Feuchte-Grenzwerte, Lebensdauer: bis zu 2 Jahre, Speicherkapazität: 37’750 Temperatur- 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802281
Supplier:  ELPRO-BUCHS