ContactUsLinkComponent
MELAseal 200 Validierbares kompaktes Siegelgerät der Extra-Klasse Überprüfung und Dokumentation der prozessrelevanten Parameter Druck, Temperatur und Zeit Zwei USB-Schnittstellen für die Dokumentation Siegelnahtbreite von 10 mm Erfüllt die Anforderun 1 * 1 ST
  MELA10120
MELAseal 200 Validierbares kompaktes Siegelgerät der Extra-Klasse Überprüfung und Dokumentation der prozessrelevanten Parameter Druck, Temperatur und Zeit Zwei USB-Schnittstellen für die Dokumentation Siegelnahtbreite von 10 mm Erfüllt die Anforderun 1 * 1 ST
  MELA10120