Ex-Auswertegerät SZAb 400 EX-GR (Nachfolgemodell des SZA 400 Ex-24, P10708, nicht mehr verfügbar) 24 V Gleichstrom mit Relais-Ausgang Kabelbruch- und Kurzschlußüberwachung Ausschalteverzögerung Abmessungen: 110 x 75 x 55 mm Hutschienenmontage Betrieb 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11398
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN