Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
EC HPLC-Trennsäule EC 75/3 NUCLEOSIL 100-5 C18 Länge: 75 mm, ID: 3 mm 1 * 1 items
MANA720877.30
:
MACHEREY-NAGEL
EC HPLC-Trennsäule EC 75/3 NUCLEOSIL 100-5 C18 Länge: 75 mm, ID: 3 mm 1 * 1 items
MANA720877.30
:
MACHEREY-NAGEL