einer Pirani Vakuummesssonde, mit Verbindungselementen Anzeigebereich 10 - 0.001 hPa (mbar), sinnvoller Messbereich 10 - 0,01 hPa (mbar), Messgenauigkeit 0.1 % vom oberen Endwert. 1 * 1 ST
CHRS125491
einer Pirani Vakuummesssonde, mit Verbindungselementen Anzeigebereich 10 - 0.001 hPa (mbar), sinnvoller Messbereich 10 - 0,01 hPa (mbar), Messgenauigkeit 0.1 % vom oberen Endwert. 1 * 1 ST
CHRS125491