ContactUsLinkComponent
Anschlusskabel und Spann-/Zentrierringen/Bogen Mit integrierter Elektronik fiir die VenNendung an Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen mit LSC Basic Steuerung. Messmethode: Pirani, Messbereich liegt zwischen 1000 - 0.001 mbar. Vakuummesssonden sind 1 * 1 ST
Catalog # CHRS125488
Supplier:  CHRIST MARTIN
Anschlusskabel und Spann-/Zentrierringen/Bogen Mit integrierter Elektronik fiir die VenNendung an Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen mit LSC Basic Steuerung. Messmethode: Pirani, Messbereich liegt zwischen 1000 - 0.001 mbar. Vakuummesssonden sind 1 * 1 ST
Catalog # CHRS125488
Supplier:  CHRIST MARTIN