400W, 24kHz (autom. Frequenzregelung), Amplitude 20-100%, Puls 0-100%, Titanhorn Ø18mm, trockenlaufsicher, IP41, Touch- Screen, mit SD-Card u.Temperatursensor, Stativhalterung, Netzwerkkabel, Koffer, Werkzeug 1 * 1 ST
Catalog # HIELUP400ST
Supplier: Hielscher Ultrasonics