Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Mittelhals NS29/32, 2 x Seitenhals NS29/32schräg, 1 x Seitenhals NS14/23 gerade, Deckel=niedrige Form 1 * 1 ST
Catalog # WINZ15-464-44
Supplier:
WINZER LABORGLASTECHN
Expand image
Mittelhals NS29/32, 2 x Seitenhals NS29/32schräg, 1 x Seitenhals NS14/23 gerade, Deckel=niedrige Form 1 * 1 ST
Catalog # WINZ15-464-44
Supplier:
WINZER LABORGLASTECHN