ContactUsLinkComponent
test sieve 8/2inches mesh = 100 ASTM (0.15 mm) 1 * 1 items
Catalog # FRIT35.4820.03
Supplier:  FRITSCH
test sieve 8/2inches mesh = 100 ASTM (0.15 mm) 1 * 1 items
Catalog # FRIT35.4820.03
Supplier:  FRITSCH