Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Bottle, 100 g
APOSOR23057-100G
:
Apollo Scientific
2-Bromopyridine
APOSOR23057-100G
:
Apollo Scientific
:
109-04-6
2-Bromopyridine
Bottle, 100 g
:
109-04-6
36,20 €
1 * 100 g
-
+
:
109-04-6
:
C₅H₄BrN
:
MFCD00006219
:
158 g/mol
:
192…194 °C
:
1.657 g/cm³ (25 °C)
:
54 °C
:
Ambient
:
2810
:
6.1,II
Pack type:
Bottle
Pk:
100 g