Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Bottle, 5 g
APOSPC7922-5G
:
Apollo Scientific
4,4-Difluorocyclohexanone
APOSPC7922-5G
:
Apollo Scientific
:
22515-18-0
4,4-Difluorocyclohexanone
Bottle, 5 g
:
22515-18-0
78,20 €
1 * 5 g
-
+
:
22515-18-0
:
C₆H₈F₂O
:
MFCD08146635
:
134.12 g/mol
:
34…37 °C
:
56 °C
:
Ambient
:
1325
:
4.1,III
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g