Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
3,6-Difluorosalicylaldehyde
3,6-Difluorosalicylaldehyde
3,6-Difluorosalicylaldehyde
Bottle, 5 g
APOSPC1144-5G
:
Apollo Scientific
3,6-Difluorosalicylaldehyde
APOSPC1144-5G
:
Apollo Scientific
:
502762-92-7
3,6-Difluorosalicylaldehyde
Bottle, 5 g
:
502762-92-7
304,00 €
1 * 5 g
-
+
:
3,6-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
:
502762-92-7
:
C₇H₄F₂O₂
:
MFCD08275281
:
158.1023 g/mol
:
72…78 °C
:
Ambient
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g